Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de rouge de méthyle, réactif ACS
31.60€ - 69.60€
Identifiants chimiques
CAS | 63451-28-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H16ClN3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 305.762 |
Numéro MDL | MFCD00012614 |
Clé InChI | ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid hydrochloride, C.I. 13020 |
CID PubChem | 113227 |
Nom IUPAC | Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque ; chlorhydrate |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10206011
|
Thermo Scientific Chemicals
339320250 |
25 g | Flacon en verre |
31.60€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10479091
|
Thermo Scientific Chemicals
339321000 |
100 g | Flacon en verre |
69.60€
100g |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
63451-28-5 | |
305.762 | |
ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N | |
113227 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl |
C15H16ClN3O2 | |
MFCD00012614 | |
Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid hydrochloride, C.I. 13020 | |
Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque ; chlorhydrate |
Spécification
Methyl Red hydrochloride | |
Passes Test | |
(CH3)2NC6H4NNC6H4COOH·HCl | |
16, 329 | |
Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid hydrochloride, C.I. 13020 | |
Authentique | |
Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque ; chlorhydrate | |
113227 | |
Réactif ACS | |
Bleu à noir |
63451-28-5 | |
C15H16ClN3O2 | |
MFCD00012614 | |
15, 6192 | |
ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl | |
305.762 | |
305.76 | |
from pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow) | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 264-190-9
RUO – Research Use Only