Learn More
(R)-(-)-Mandélate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.40€ - 114.00€
Identifiants chimiques
CAS 20698-91-3
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00064247
Clé InChI ITATYELQCJRCCK-MRVPVSSYSA-N
Synonyme methyl r---mandelate, r---methyl mandelate, r-methyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, d---mandelic acid methyl ester, methyl 2r-2-hydroxy-2-phenylacetate, r-methyl mandelate, methyl d---mandelate, r-mandelic acid methyl ester, r---mandelic acid methyl ester, methyl hydroxy phenyl acetate #
CID PubChem 2724623
Nom IUPAC Méthyl (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétate
SMILES COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11328945
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14065.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11338945
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14065.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Chemical Identifiers
20698-91-3
166.176
ITATYELQCJRCCK-MRVPVSSYSA-N
2724623
COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)O
C9H10O3
MFCD00064247
methyl r---mandelate, r---methyl mandelate, r-methyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, d---mandelic acid methyl ester, methyl 2r-2-hydroxy-2-phenylacetate, r-methyl mandelate, methyl d---mandelate, r-mandelic acid methyl ester, r---mandelic acid methyl ester, methyl hydroxy phenyl acetate #
Méthyl (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétate
Specifications
Methyl (R)-(-)-mandelate
56°C to 58°C
C9H10O3
3589447
ITATYELQCJRCCK-MRVPVSSYSA-N
COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)O
166.176
166.18
20698-91-3
>110°C (230°F)
MFCD00064247
methyl r---mandelate, r---methyl mandelate, r-methyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, d---mandelic acid methyl ester, methyl 2r-2-hydroxy-2-phenylacetate, r-methyl mandelate, methyl d---mandelate, r-mandelic acid methyl ester, r---mandelic acid methyl ester, methyl hydroxy phenyl acetate #
−144° (c=1 in Methanol)
Méthyl (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétate
2724623
99%
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only