Learn More
Perfluorododécanoate de méthyle, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl perfluorododecanoate |
Point de fusion | 54°C to 56°C |
Densité | 1.66 |
Formule linéaire | CF3(CF2)10CO2CH3 |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 628.13 |
Pourcentage de pureté | 96% |