Learn More
Méthyl-p-benzoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.20€ - 97.20€
Identifiants chimiques
CAS | 553-97-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.12 |
Numéro MDL | MFCD00001603 |
Clé InChI | VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-toluquinone, methyl-p-benzoquinone, 2-methyl-1,4-benzoquinone, toluquinone, methyl-1,4-benzoquinone, 2-methyl-p-benzoquinone, tolylquinone, 2-methylbenzoquinone, 2-methylquinone, methylbenzoquinone |
CID PubChem | 11122 |
Nom IUPAC | 2-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
SMILES | CC1=CC(=O)C=CC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036670.09 |
10 g |
44.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036670.18 |
50 g |
97.20€
50g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Methyl-p-benzoquinone imine is the products were the tetrahedral adducts. Synthesis of 2H-indazole-4,7-dione derivatives from3-phenylsydnone and p-toluquinone. A Michael addition of 2-methylcyclopentane-1,3-dione to various p-toluquinone imides exclusively afforded the sole products in a regiospecific manner.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
553-97-9 | |
122.12 | |
VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N | |
11122 | |
CC1=CC(=O)C=CC1=O |
C7H6O2 | |
MFCD00001603 | |
p-toluquinone, methyl-p-benzoquinone, 2-methyl-1,4-benzoquinone, toluquinone, methyl-1,4-benzoquinone, 2-methyl-p-benzoquinone, tolylquinone, 2-methylbenzoquinone, 2-methylquinone, methylbenzoquinone | |
2-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
Spécification
Methyl-p-benzoquinone | |
67°C to 70°C | |
C7H6O2 | |
p-toluquinone, methyl-p-benzoquinone, 2-methyl-1,4-benzoquinone, toluquinone, methyl-1,4-benzoquinone, 2-methyl-p-benzoquinone, tolylquinone, 2-methylbenzoquinone, 2-methylquinone, methylbenzoquinone | |
VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N | |
2-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione | |
11122 | |
98% |
553-97-9 | |
Vert-jaune | |
MFCD00001603 | |
Insoluble in water. | |
CC1=CC(=O)C=CC1=O | |
122.12 | |
122.12 | |
Cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 209-056-2
missing translation for 'rtecsNumber' : DK6300000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only