Learn More
Solution orangé de méthyl, Honeywell Fluka™
Indicateur, 0,1 %, Reag. Ph. Eur.
68.28€ - 73.02€
Identifiants chimiques
CAS | 547-58-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H14N3NaO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 327.334 |
Numéro MDL | MFCD00007502 |
Clé InChI | STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 23673835 |
Nom IUPAC | sodium;4-[[4-(diméthylamino)phényl]diazenyl]benzènesulfonate |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15674290
|
Honeywell-Fluka
34576-500ML |
500 mL |
73.02€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15664290
|
Honeywell-Fluka
34576-1L |
1 L | N/A | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
547-58-0 | |
327.334 | |
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;4-[[4-(diméthylamino)phényl]diazenyl]benzènesulfonate |
C14H14N3NaO3S | |
MFCD00007502 | |
23673835 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Spécification
Methyl Orange solution | |
C14H14N3NaO3S | |
UN1993 | |
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;4-[[4-(diméthylamino)phényl]diazenyl]benzènesulfonate | |
23673835 | |
0.10% |
547-58-0 | |
MFCD00007502 | |
4732884 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
327.334 | |
327.33g/mol | |
39°C (102.2°F) |
Sécurité et traitement
P210-P403 + P235
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Methyl Orange solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzenesulphonate