Learn More
Solution alcoolique à 0,1 % indicateur criblé orangé de méthyle, Reagecon
Solution d’indicateurs de haute qualité produite à partir de matières premières de la plus haute qualité et fabriquée et testée dans des conditions rigoureuses.
Marque: Reagecon MOS05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Titrant, titrant étalon, solution étalon, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
- Pour les titrations manuelles, le titrant indicateur ou la couleur de changement d’analyte et ce changement de couleur sont de loin la méthode la plus importante pour la détection de point final.
- Cette solution indicatrice de haute qualité facilite la détection en point final de manière claire et sans ambiguïté et est indispensable pour une titrimétrie manuelle précise.
Spécification
Accuracy ± 0.1% | |
Flacon en PEHD GL45 | |
Changement de couleur de titration et d'analyse |
0.001 | |
500 mL | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- SCREENED METHYL ORANGE INDICATOR SOLUTION
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethyl alcohol, Methyl Orange