Learn More
Indicateur d’orangé méthyl, Reag. Ph. Eur., Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15663820
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Indicateur, Réac. Ph. Eur.
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 547-58-0
Formule moléculaire C14H14N3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 327.334
Numéro MDL MFCD00007502
Clé InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Helianthin
CID PubChem 23673835
Nom IUPAC sodium;4-[[4-(diméthylamino)phényl]diazenyl]benzènesulfonate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Orange
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Numéro UN UN3143
Beilstein 4732884
Poids de la formule 327.33g/mol
Conditionnement Bouteille en verre
Compatibilité Complies for sensitivity
Intervalle de transition visuelle 3.0 to 4.4
Couleur Orange
pH 3.0 to 4.4 (pink to yellow)
Quantité 250 g
Forme physique Poudre cristalline