Learn More
Indicateur d’orangé méthyl, Reag. Ph. Eur., Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15643820
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Indicateur, Réac. Ph. Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 547-58-0
Formule moléculaire C14H14N3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 327.334
Numéro MDL MFCD00007502
Clé InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Helianthin
CID PubChem 23673835
Nom IUPAC sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Orange
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Numéro UN UN3143
Beilstein 4732884
Poids de la formule 327.33g/mol
Conditionnement Glass Bottle
Compatibilité Complies for sensitivity
Intervalle de transition visuelle 3.0 to 4.4
Couleur Orange
pH 3.0 to 4.4 (pink to yellow)
Quantité 1.5 kg
Forme physique Crystalline Powder