Learn More
Mercaptoacétate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376646
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Methyl thioglycolate was used in the preparation of 3-carbomethoxy-4- oxotetrahydrothiopyran, 2- and 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophene. It is used to prepare methyl thioglycolate and aminoethanethiol conjugated gold nanorods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thioglycolate de méthyle a été utilisé dans la préparation de 3-carbométhoxy-4-oxotétrahydrothiopyran, de 2- et 4-carbométhoxy-3-oxotétrahydrothiophène. Il est utilisé pour préparer les nanotubes d’or conjugués au thioglycolate de méthyle et à l’aminoéthanethiol.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (40 g/l à 20°C)
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les agents oxydants et l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2365-48-2
Formule moléculaire C3H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 106.14
Numéro MDL MFCD00004873
Clé InChI MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
CID PubChem 16907
Nom IUPAC 2-sulfanylacétate de méthyle
SMILES COC(=O)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl mercaptoacetate
Point de fusion -3°C
Densité 1.163
Point d’ébullition 148°C to 149°C
Point d’éclair 56°C (132°F)
Odeur Stench
Formule linéaire HSCH2COOCH3
Indice de réfraction 1.466
Quantité 100 g
Numéro UN UN1228
Beilstein 506259
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water. (40g/L at 20°C)
Poids de la formule 106.14
Pourcentage de pureté 98%