Learn More
Chlorure de méthyle malonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
23.30€ - 177.00€
Identifiants chimiques
CAS | 37517-81-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5ClO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.531 |
Numéro MDL | MFCD00013657 |
Clé InChI | UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 123460 |
Nom IUPAC | méthyl 3-chloro-3-oxopropanoate |
SMILES | COC(=O)CC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11400510
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
020823.03 |
1 g |
23.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
020823.06 |
5 g |
43.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
020823.14 |
25 g |
177.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Methyl malonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate. Used in anti-cancer drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
37517-81-0 | |
136.531 | |
UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N | |
méthyl 3-chloro-3-oxopropanoate |
C4H5ClO3 | |
MFCD00013657 | |
123460 | |
COC(=O)CC(=O)Cl |
Specifications
Methyl malonyl chloride | |
Incolore | |
58°C (12 mmHg) | |
C4H5ClO3 | |
MFCD00013657 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
COC(=O)CC(=O)Cl | |
136.531 | |
136.53 | |
Liquide |
37517-81-0 | |
1.27 g/mL | |
80°C (176°F) | |
1.4325 | |
UN3265 | |
methyl malonyl chloride, methyl 3-chloro-3-oxopropionate, methyl chloroformylacetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, methyl ester, methyl-3-chloro-3-oxopropionate, methyl-3-chlor-3-oxopropanoat, methyl chlorocarbonylacetate, carbomethoxy acetyl chloride, methyl chloroformyl acetate, methyl3-chloro-3-oxopropionate | |
UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N | |
méthyl 3-chloro-3-oxopropanoate | |
123460 | |
97% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 253-540-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche