Learn More
Malonate d’hydrogène de méthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
54.20€ - 550.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16695-14-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.088 |
Numéro MDL | MFCD00667796 |
Clé InChI | PBVZQAXFSQKDKK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl hydrogen malonate, malonic acid monomethyl ester, 3-methoxy-3-oxo-propanoic acid, 1-methyl malonate, hydrogen methyl malonate |
CID PubChem | 538366 |
Nom IUPAC | acide 3-méthoxy-3-oxopropanoïque |
SMILES | COC(=O)CC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11302949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27772.06 |
5 g |
54.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11312949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27772.14 |
25 g |
168.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27772.22 |
100 g |
550.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lactonization of olefins with monomethyl ester of malonic acid and ceric ammonium nitrate was carried out in acetic acid and in acetonitrile under simple mechanical stirring or ultrasound irradiation. Lactonization of olefins with CAN and monomethyl ester of malonic acid under ultrasound irradiation shows an acceleration with respect to the analogous mechanically stirred reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa lactonisation des oléfines a été effectuée avec l’ester monométhylique de l’acide malonique et du nitrate d’ammonium cérique dans de l’acide acétique et dans de l’acétonitrile sous simple agitation mécanique ou irradiation par ultrasons. La lactonisation des oléfines avec le CAN et l’ester monométhylique de l’acide malonique sous irradiation par ultrasons montre une accélération par rapport à la réaction mécanique analogue à agitation.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
16695-14-0 | |
118.088 | |
PBVZQAXFSQKDKK-UHFFFAOYSA-N | |
538366 | |
COC(=O)CC(=O)O |
C4H6O4 | |
MFCD00667796 | |
methyl hydrogen malonate, malonic acid monomethyl ester, 3-methoxy-3-oxo-propanoic acid, 1-methyl malonate, hydrogen methyl malonate | |
acide 3-méthoxy-3-oxopropanoïque |
Spécification
Methyl hydrogen malonate | |
1.128 | |
1.4295 | |
methyl hydrogen malonate, malonic acid monomethyl ester, 3-methoxy-3-oxo-propanoic acid, 1-methyl malonate, hydrogen methyl malonate | |
COC(=O)CC(=O)O | |
118.088 | |
118.09 |
16695-14-0 | |
C4H6O4 | |
MFCD00667796 | |
PBVZQAXFSQKDKK-UHFFFAOYSA-N | |
acide 3-méthoxy-3-oxopropanoïque | |
538366 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only