Learn More
α-D-mannopyranoside de méthyl, ≥99 %, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Amber Glass
Verre ambré
Description
Méthyl α-D-mannopyranoside, ≥ 99 %
Le méthyle de α-D-mannopyranoside est utilisé dans les applications de recherche biochimique.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl α-D-Mannopyranoside |
Point de fusion | 193°C to 196°C |
Couleur | Blanc |
Perte à la dessiccation | < 0.5% |
Plage de pourcentage du dosage | ≥99% |
Conditionnement | Verre ambré |
Quantité | 10 g |
Rotation spécifique | 76 to 85° (+ or -) |
Nom IUPAC | (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-méthoxyoxane-3,4,5-triol |
Poids de la formule | 194.2 |