Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cellulose de méthyle, viscosité 15 cP (2 % solution dans l’eau)
53.16€ - 315.57€
Identifiants chimiques
CAS 9004-67-5
Formule moléculaire C20H38O11
Poids moléculaire (g/mol) 454.513
Numéro MDL MFCD00081763
Clé InChI YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
CID PubChem 51063134
Nom IUPAC (5R)-2,3,4-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)-5-[(2S)-3,4,5-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10246190
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
182311000
100 g Flacon en plastique
53.16€
100g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10144440
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
182312500
250 g Flacon en plastique
100.50€
250g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10703095
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
182310010
1 kg Flacon en plastique
315.57€
1kg
Expédition estimée: 29-11-2024
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
9004-67-5
454.513
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
(5R)-2,3,4-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)-5-[(2S)-3,4,5-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane
C20H38O11
MFCD00081763
51063134
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spécification
Methyl cellulose
Viscosity (2% Solution in Water) 12-18 CP
Poudre
MFCD00081763
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
(5R)-2,3,4-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)-5-[(2S)-3,4,5-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane
51063134
5% max.
Gris-blanc
9004-67-5
C20H38O11
15, 6111
COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
454.513
Authentique
12 to 18cP (2% solution in water,20°C)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : FJ5959000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Methyl cellulose