Learn More
Cafféate de méthyle, Thermo Scientific Chemicals
Inhibiteur de la protéine tyrosine kinase
91.10€ - 264.00€
Identifiants chimiques
CAS 3843-74-1
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.186
Numéro MDL MFCD00210468
Clé InChI OCNYGKNIVPVPPX-HWKANZROSA-N
Synonyme methyl caffeate, methyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, caffeic acid methyl ester, e-methyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, methylcaffeate, methyl 3,4-dihydroxycinnamate, caffeic acid, methyl ester, unii-n79173b9hf, methyl 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoate, chembl17001
CID PubChem 689075
ChEBI CHEBI:6856
Nom IUPAC Méthyl (E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoate
SMILES COC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15485949
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63786.MD
250 mg
91.10€
250mg
15475949
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63786.03
1 g
264.00€
1g
Description
Description
Inhibitor of protein tyrosine kinase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
3843-74-1
194.186
OCNYGKNIVPVPPX-HWKANZROSA-N
689075
Méthyl (E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoate
C10H10O4
MFCD00210468
methyl caffeate, methyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, caffeic acid methyl ester, e-methyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, methylcaffeate, methyl 3,4-dihydroxycinnamate, caffeic acid, methyl ester, unii-n79173b9hf, methyl 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoate, chembl17001
CHEBI:6856
COC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O
Spécification
Methyl caffeate
158°C to 161°C
C10H10O4
14,1635
OCNYGKNIVPVPPX-HWKANZROSA-N
Méthyl (E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoate
689075
194.19
3843-74-1
Jaune
MFCD00210468
methyl caffeate, methyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, caffeic acid methyl ester, e-methyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, methylcaffeate, methyl 3,4-dihydroxycinnamate, caffeic acid, methyl ester, unii-n79173b9hf, methyl 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoate, chembl17001
COC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O
194.186
CHEBI:6856
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Stockage à -20°C