Learn More
Chlorhydrate d’azetidine-3-carboxylate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
67.70€ - 135.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100202-39-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10ClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.59 |
Numéro MDL | MFCD01861758 |
Clé InChI | UOCWTLBPYROHEF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride, azetidine-3-methyl carboxylate hydrochloride, azetidine-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, 3-azetidinecarboxylic acid, methyl ester, hydrochloride, methyl azetidine-3-carboxylate hcl, methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-azetidinecarboxylate hydrochloride, azetidine-3-carboxylic acid methyl ester hcl, pubchem23516, acmc-209tka |
CID PubChem | 21100040 |
Nom IUPAC | azétidine-3-carboxylate de méthyle ; chlorhydrate |
SMILES | Cl.COC(=O)C1CNC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15443456
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57489.MD |
250 mg | |||||||
15453456
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H57489.ME |
500 mg |
135.00€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
100202-39-9 | |
151.59 | |
UOCWTLBPYROHEF-UHFFFAOYSA-N | |
21100040 | |
Cl.COC(=O)C1CNC1 |
C5H10ClNO2 | |
MFCD01861758 | |
methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride, azetidine-3-methyl carboxylate hydrochloride, azetidine-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, 3-azetidinecarboxylic acid, methyl ester, hydrochloride, methyl azetidine-3-carboxylate hcl, methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-azetidinecarboxylate hydrochloride, azetidine-3-carboxylic acid methyl ester hcl, pubchem23516, acmc-209tka | |
azétidine-3-carboxylate de méthyle ; chlorhydrate |
Spécification
Methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride | |
187°C to 192°C | |
C5H10ClNO2 | |
methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride, azetidine-3-methyl carboxylate hydrochloride, azetidine-3-carboxylic acid methyl ester hydrochloride, 3-azetidinecarboxylic acid, methyl ester, hydrochloride, methyl azetidine-3-carboxylate hcl, methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-azetidinecarboxylate hydrochloride, azetidine-3-carboxylic acid methyl ester hcl, pubchem23516, acmc-209tka | |
Cl.COC(=O)C1CNC1 | |
151.59 | |
151.59 |
100202-39-9 | |
69°C (156°F) | |
MFCD01861758 | |
UOCWTLBPYROHEF-UHFFFAOYSA-N | |
azétidine-3-carboxylate de méthyle ; chlorhydrate | |
21100040 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche