Learn More
Anthranilate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.20€ - 67.30€
Identifiants chimiques
CAS | 134-20-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.17 |
Clé InChI | VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 8635 |
Nom IUPAC | methyl 2-aminobenzoate |
SMILES | COC(=O)C1=CC=CC=C1N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11467627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15681.30 |
250 g |
26.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11438810
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15681.36 |
500 g |
43.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11457627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15681.0B |
1000 g |
67.30€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
134-20-3 | |
151.17 | |
8635 | |
COC(=O)C1=CC=CC=C1N |
C8H9NO2 | |
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N | |
methyl 2-aminobenzoate |
Spécification
Methyl anthranilate | |
24°C | |
C8H9NO2 | |
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3 | |
COC(=O)C1=CC=CC=C1N | |
151.17 | |
99% |
134-20-3 | |
260°C | |
14,6020 | |
VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N | |
methyl 2-aminobenzoate | |
8635 | |
Liquide |