Learn More
Méthyle 6-bromoindole-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15419748
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Methyl 6-bromoindole-2-carboxylate, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-bromoindole-2-carboxylate de méthyle est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’acétone.
Remarques
Sensible à la chaleur. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372089-59-3
Numéro MDL MFCD03094942
Synonyme ethyl 6-bromoindole-2-carboxylate, 6-bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-bromo-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-bromo-, ethyl ester, 6-bromo-2-indolecarboxylic ethyl ester, 6-bromo-2-ethoxylcarbonyl-1h-indole, 6-bromo-2-carbethoxyindole, 6-bromo-2-carboethoxyindole, 1h-indole-2-carboxylicacid, 6-bromo-, ethyl ester
CID PubChem 7009496
Nom IUPAC Ééthyl 6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 6-bromoindole-2-carboxylate
Couleur Blanc
Formule moléculaire C11H10BrNO2
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in acetone.
Clé InChI FVMZWWFKRMBNSZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(C=C2)Br
Poids moléculaire (g/mol) 268.11
Poids de la formule 254.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline