Learn More
Méthyl 4-trifluorométhylbenzoylacétate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10035900
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-trifluoromethylbenzoylacetate
Note relative au nom 95%
CAS 212755-76-5
Point de fusion 57°C to 62°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H9F3O3
Numéro MDL MFCD00216521
Quantité 2.5 g
Synonyme methyl 4-trifluoromethyl benzoylacetate, methyl 4-trifluoromethylbenzoylacetate, methyl 3-oxo-3-4-trifluoromethyl phenyl propanoate, 3-oxo-3-4-trifluoromethylphenyl propionic acid methyl ester, methyl 3-4-trifluoromethyl phenyl-3-oxopropanoate, pubchem2696, buttpark 18\10-41, methyl 4-trifluoromethyl benzoyl acetate
Informations sur la solubilité Solubility in water: neglegible in water
Clé InChI NMJOILIYLOHXGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Nom IUPAC méthyl3-oxo-3-[4-(trifluorométhyl)phényl]propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 246.19
CID PubChem 735882
Poids de la formule 246.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Methyl 4-trifluoromethylbenzoylacetate