Learn More
Méthyl 4-oxotétrahydrithiophène-3-carboxylate, qualité technique, Thermo Scientific™
53.50€ - 645.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2689-68-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.187 |
Clé InChI | LEAKUJFYXNILRB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thiophenone, 4-carbomethoxy-3-thiophanone, 3-thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, methyl 3-oxotetrahydrothiophene-4-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thi ophenone, methyl 4-oxo-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, methyl 4-oxo-2,3,5-trihydrothiophene-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thenoate |
CID PubChem | 98424 |
Nom IUPAC | méthyl4-oxothiolane-3-carboxylate |
SMILES | COC(=O)C1CSCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10531872
|
Thermo Scientific Maybridge
KM00409DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
53.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10752293
|
Thermo Scientific Maybridge
KM00409EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
360.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10622885
|
Thermo Scientific Maybridge
KM00409EB |
25 g | Flacon en verre ambré |
645.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
2689-68-1 | |
160.187 | |
methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thiophenone, 4-carbomethoxy-3-thiophanone, 3-thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, methyl 3-oxotetrahydrothiophene-4-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thi ophenone, methyl 4-oxo-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, methyl 4-oxo-2,3,5-trihydrothiophene-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thenoate | |
méthyl4-oxothiolane-3-carboxylate |
C6H8O3S | |
LEAKUJFYXNILRB-UHFFFAOYSA-N | |
98424 | |
COC(=O)C1CSCC1=O |
Spécification
Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate | |
C6H8O3S | |
LEAKUJFYXNILRB-UHFFFAOYSA-N | |
méthyl4-oxothiolane-3-carboxylate | |
98424 | |
Tech. |
2689-68-1 | |
methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thiophenone, 4-carbomethoxy-3-thiophanone, 3-thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, methyl 3-oxotetrahydrothiophene-4-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thi ophenone, methyl 4-oxo-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, methyl 4-oxo-2,3,5-trihydrothiophene-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thenoate | |
COC(=O)C1CSCC1=O | |
160.187 | |
160.19 | |
Technique |