Learn More
Méthyle 4-(méthylamino)benzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11445533
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Il est légèrement soluble dans l’eau. (1,2 g/l) (25°C) insoluble dans l-hexane.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18358-63-9
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.192
Numéro MDL MFCD00017198
Clé InChI LLAMGYUWYUMHCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-methylamino benzoate, methyl 4 methylamino benzoate, benzoic acid, 4-methylamino-, methyl ester, acmc-209eks, methyl 4-methylaninobenzoate, 4-carbomethoxy-n-methylaniline, methyl 4-methylamino-benzoate, methyl-4-methylaminobenzoate, 4-methoxycarbonyl-n-methylaniline, 4-methylamino-benzoic acid methylester
CID PubChem 140375
Nom IUPAC méthyl 4-(méthylamino) benzoate
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(methylamino)benzoate
Point de fusion 92°C to 97°C
Quantité 25 g
Beilstein 2803327
Informations sur la solubilité It is slightly soluble in water. (1.2g/L) (25°C insoluble in hexane.
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 98%