Learn More
Méthyl 4-fluorobenzoylacétate, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl 4-fluorobenzoylacetate |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.2200g/mL |
Point d’éclair | >112°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | FC6H4COCH2CO2CH3 |
Indice de réfraction | 1.5200 to 1.522 |
Quantité | 10 g |