Learn More
Méthyl 4-chlorocarbonylbenzoate, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
44.00€ - 145.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7377-26-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7ClO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.61 |
Numéro MDL | MFCD00059486 |
Clé InChI | CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl 4-chlorocarbonyl benzoate, methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, methyl 4-chloroformyl benzoate, terephthalic acid monomethyl ester chloride, methyl 4-carbonochloridoyl benzoate, methyl terephthaloyl chloride, benzoic acid, 4-chlorocarbonyl-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzoylchloride, 4-chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester |
CID PubChem | 81850 |
Nom IUPAC | 4-carbonochloridoylbenzoate de méthyle |
SMILES | COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7377-26-6 | |
198.61 | |
CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N | |
81850 | |
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
C9H7ClO3 | |
MFCD00059486 | |
methyl 4-chlorocarbonyl benzoate, methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, methyl 4-chloroformyl benzoate, terephthalic acid monomethyl ester chloride, methyl 4-carbonochloridoyl benzoate, methyl terephthaloyl chloride, benzoic acid, 4-chlorocarbonyl-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzoylchloride, 4-chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester | |
4-carbonochloridoylbenzoate de méthyle |
Spécification
Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate | |
50°C to 59°C | |
Authentique | |
C9H7ClO3 | |
MFCD00059486 | |
Solubility in water: hydrolysis | |
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl | |
198.61 | |
198.61 | |
Technique |
7377-26-6 | |
Blanc à jaune | |
90% | |
H3COOCC6H4COCl | |
methyl 4-chlorocarbonyl benzoate, methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, methyl 4-chloroformyl benzoate, terephthalic acid monomethyl ester chloride, methyl 4-carbonochloridoyl benzoate, methyl terephthaloyl chloride, benzoic acid, 4-chlorocarbonyl-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzoylchloride, 4-chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester | |
CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N | |
4-carbonochloridoylbenzoate de méthyle | |
81850 | |
90% | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 230-937-2
- Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.