Learn More
Méthyl 3-trifluorométhylbenzoylacétate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10731715
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Chemical Identifiers
CAS 93618-66-7
Formule moléculaire C11H9F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 246.19
Numéro MDL MFCD00216522
Clé InChI RPRMYRPHNDGZOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-oxo-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoate, methyl 3-trifluoromethyl benzoylacetate, methyl 3-trifluoromethyl benzoyl acetate, 3-3-trifluoromethylphenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-propionic acid methyl ester, pubchem2695, methyl 3-trifluoromethylbenzoylacetate, methyl 3-oxo-3-3-trifluoromethylphenyl propanoate, 3-oxo-3-3-trifluoromethylphenyl propionic acid methyl ester
CID PubChem 735880
Nom IUPAC methyl 3-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
SMILES COC(=O)CC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 3-trifluoromethylbenzoylacetate
Couleur Jaune
Point d’ébullition 94°C to 96°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >200°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4864 to 1.4884
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: neglegible in water
Poids de la formule 246.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
Product Identifier
  • Methyl 3-trifluoromethylbenzoylacetate