Learn More
3-méthylbenzo[b]thiophène-2-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
35.88€ - 582.90€
Identifiants chimiques
CAS | 3133-81-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H10O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 206.26 |
Numéro MDL | MFCD02683110 |
Clé InChI | FDBXIMKCWBPTDG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzothiophene-2-carboxylate, 3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester, acmc-1cqnl, methyl 3-methylthianaphthene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzo b thiophen-2-carboxylate, 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-methyl-, methyl ester |
CID PubChem | 268658 |
Nom IUPAC | Méthyl 3-méthyl-1-benzothiophène-2-carboxylate |
SMILES | COC(=O)C1=C(C)C2=CC=CC=C2S1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11471057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24069.03 |
1 g |
35.88€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11481057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24069.06 |
5 g |
129.65€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11491057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24069.14 |
25 g |
582.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3133-81-1 | |
206.26 | |
FDBXIMKCWBPTDG-UHFFFAOYSA-N | |
268658 | |
COC(=O)C1=C(C)C2=CC=CC=C2S1 |
C11H10O2S | |
MFCD02683110 | |
methyl 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzothiophene-2-carboxylate, 3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester, acmc-1cqnl, methyl 3-methylthianaphthene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzo b thiophen-2-carboxylate, 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-methyl-, methyl ester | |
Méthyl 3-méthyl-1-benzothiophène-2-carboxylate |
Spécification
Methyl 3-methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylate | |
102°C to 105°C | |
MFCD02683110 | |
FDBXIMKCWBPTDG-UHFFFAOYSA-N | |
Méthyl 3-méthyl-1-benzothiophène-2-carboxylate | |
268658 | |
97% |
3133-81-1 | |
C11H10O2S | |
methyl 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzothiophene-2-carboxylate, 3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester, acmc-1cqnl, methyl 3-methylthianaphthene-2-carboxylate, methyl 3-methylbenzo b thiophen-2-carboxylate, 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-methyl-, methyl ester | |
COC(=O)C1=C(C)C2=CC=CC=C2S1 | |
206.26 | |
206.26 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only