Learn More
Methyl 3-isocyanatobenzoate, 97%, Maybridge™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Amber Glass Bottle
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl 3-isocyanatobenzoate |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Amber Glass Bottle |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 177.16 |