Learn More
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate de méthyle,95 %, Thermo Scientific Chemicals
76.95€ - 121.61€
Identifiants chimiques
CAS 342613-63-2
Formule moléculaire C9H7BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 255.071
Numéro MDL MFCD10566741
Clé InChI VFFFBWRUZMAHFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromo-7-methoxycarbonyl imidazo 1,2-a pyridine, methyl 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, pubchem23890, methyl3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-5h-imidazo 2,1-b 1,3 oxazine-7-carboxylate, 3-bromo-imidazo 1,2-alpha pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, 3-bromoimidazo 1,2-alpha pyridine-7-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 45790121
Nom IUPAC méthyle 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=NC=C(N2C=C1)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15439065
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H35994.MD
250 mg N/A N/A N/A
15429065
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H35994.03
1 g
121.61€
1g
Description
Description
Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate de méthyle,95 %, Thermo Scientific Chemicals