Learn More
α-méthyl-2-naphthalèneméthanol, 99 %, ACROS Organics™
Code produit. 11934661
Click to view available options
Quantité:
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Methyl-2-naphthalenemethanol
CAS 7228-47-9
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 74°C to 76°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 140°C to 142°C (4.0 Torr)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H12O
Quantité 5 g
Synonyme 1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethanol, +/--1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethan-1-ol, alpha-methylnaphthalene-2-methanol, .alpha.-methyl-2-naphthalenemethanol, pubchem9427, acmc-209gxz, acmc-1azul, methyl 2-naphtylcarbinol
Clé InChI AXRKCRWZRKETCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)O
Nom IUPAC 1-naphtalène-2-ylethanol
Poids moléculaire (g/mol) 172.23
CID PubChem 98243
Poids de la formule 172.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • alpha-Methyl-2-naphthalenemethanol