Learn More
Méthoxytriméthylsilane, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.70€ - 320.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1825-61-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12OSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.22 |
Numéro MDL | MFCD00008344,MFCD03458977 |
Clé InChI | POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn |
CID PubChem | 15771 |
Nom IUPAC | methoxytrimethylsilane |
SMILES | CO[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042464.09 |
10 g |
33.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042464.18 |
50 g |
131.00€
50g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11398978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042464.30 |
250 g |
320.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Methoxytrimethylsilane plays an important role in the synthesis of organic compounds and used as water disgusting. It is used in the preparation of alfa-lithioalkoxysilanes by treating with tert-butyllithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1825-61-2 | |
104.22 | |
POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N | |
15771 | |
CO[Si](C)(C)C |
C4H12OSi | |
MFCD00008344,MFCD03458977 | |
trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn | |
methoxytrimethylsilane |
Spécification
57°C to 58°C | |
1825-61-2 | |
C4H12OSi | |
UN1993 | |
trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn | |
POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N | |
methoxytrimethylsilane | |
15771 | |
≥97% | |
1.3678 | |
0.756 g/mL |
Methoxytrimethylsilane | |
Liquide | |
MFCD00008344,MFCD03458977 | |
−11°C (−12°F) | |
Miscible with cyclopentane. | |
CO[Si](C)(C)C | |
104.22 | |
104.22 | |
Mild | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 217-369-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only