Learn More
SPEX CertiPrep™ Kit QuEChERS méthode EN15662 SPEXQuE™
Répondez à vos besoins en matière de QuEChERS grâce à ces kits à usage général
Marque: SPEX CertiPrep™ EN-CIT-50ML
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Répondez à tous vos besoins en matière de QuEChERS avec des kits d’usage général adaptés à l’élimination des acides organiques polaires, certains niveaux faibles à modérés de sucres et de lipides.
- Méthodes européennes (méthode EN 15662)
Spécification
4 g MgSO4, 1 g NaCl, 0,5 g de sodium citrique dibasique sesquihydraté, 1 g de citrate de sodium tribasique dihydraté | |
2 ml | |
50/boîte |
Tube d’extraction tamponné au citrate | |
EN 15662 |