Learn More
MP Biomedicals™ Régime déficient en méthionine / choline (granulés), MP Biomedicals™
Régime déficient en méthionine/choline (granulés)
2530.00€ - 5660.00€
Spécification
Type de produit Choline Deficient Diet
Format Granulés
Conditions de stockage Stockage à température ambiante (15 à 30°C)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
11445365
Afficher les documents
MP Biomedicals™
0296043920
20 kg
2530.00€
20kg
11455365
Afficher les documents
MP Biomedicals™
0296043950
50 kg
5660.00€
50kg
Description
Description
  • La stéatohépatite non alcoolique (SHNA) a été induite en soumettant des souris à un régime déficient en méthionine / choline (régime MCD) jusqu’à 5 semaines.
  • La NASH est une maladie dont l’incidence est élevée, le diagnostic difficile et qui n’a, à ce jour, aucun traitement efficace.
  • Le régime MCD est ainsi utilisé pour étudier l’induction de la stéatohépatite non alcoolique dans des modèles expérimentaux et ses voies de développement.
Spécification
Spécification
Choline Deficient Diet
Granulés
Stockage à température ambiante (15 à 30°C)
Documents
Product Certifications
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MP Biomedicals™ Régime déficient en méthionine / choline (granulés), MP Biomedicals™