Learn More
MP Biomedicals™ Régime de contrôle de la méthionine / choline (en granulés), MP Biomedicals
Pour l’étude de la stéatose hépatique non alcoolique
Marque: MP Biomedicals™ 0296044120
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le régime de contrôle de la méthionine / choline (MCCD) déclenche la résolution des réactions inflammatoires et fibrotiques hépatiques et de l’apoptose des hépatocytes, ce qui suggère que la stéatose hépatique induite par le MCDD est également réversible
- L’alimentation du CD est utilisée dans l’étude de la stéatose hépatique non alcoolique
Spécification
Alimentation animale | |
Granulés | |
20 kg | |
Température ambiante |