Learn More
Méthanol, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep S-2380
Includes: Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’organique fabriqué pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
Méthanol | 67-56-1 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Methanol | |
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml | |
1 mL | |
Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. | |
CH4O | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
Méthanol | |
887 | |
H2O |
67-56-1, 7732-18-5 | |
0.1, 99.9 | |
0.1, 99.9 | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques | |
MFCD00004595 | |
CO | |
32.04 | |
CHEBI:17790 |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire