Learn More
Méthanol (sans peroxyde-Free/Sequencing), Fisher BioReagents™
23.05€ - 35.55€
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10163383
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher BioReagents
BP1105-1
1 L Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10785484
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher BioReagents
BP1105-4
4 L Flacon en verre
35.55€
4L
Description
Description
Méthanol (sans peroxyde / séquençage)
Le méthanol est utilisé dans la coloration et la décoloration des gels d’électrophorèse de protéines, dans la HPLC et dans d’autres applications biologiques.
Spécification
Identifiants chimiques
67-56-1
32.04
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
887
Méthanol
CH4O
MFCD00004595
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CHEBI:17790
CO
Spécification
Methanol
Peroxide-free
67-56-1
0.791g/cm³
Liquide
1.326 to 1.330 (at 25°C)
3ppm max.
0.0003mEq/g max.
0.0002mEq/g max.
128 hPa at 20°C
0.1% max.
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CO
32.04
CHEBI:17790
≥99.9%
-98°C
0.025 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 1 max. at 205nm
Incolore
64.7°C
Peroxides: ≤0001%
≥99.9 %
CH4O
CH3OH
MFCD00004595
0.55 cP at 20°C
15, 6029
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Méthanol
887
32.04
Séquençage
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
DANGER !
Emergency Overview
Flammable liquid and vapor. Cannot be made non-poisonous. Vapor harmful. Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Irritating to eyes and skin. May cause irritation of respiratory tract. Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if s. Explosive. Use personal protective equipment. Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required.
NFPA
Health:1
Flammability:3
Instability:0
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT : 3Liquide inflammable
Recommended Storage : RT
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.