Learn More
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%; Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit. 15676100
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Densité 0.791g/mL at 25°C, 0.791g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.36
Température d’allumage 725°C
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur 410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C)
Numéro UN UN1230
Beilstein 1098229
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Poids de la formule 32.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité HPLC Plus