Learn More
Méthanol, pour HPLC, Fisher Chemical™
CH4O, numéro CAS-67-56-1, naphte colombien, alcool méthylique, alcool colonial, hydroxyde de méthyle, méthylol, carbinol, naphte pyroxylique, esprit de bois, naphte de bois, alcool de bois, 2,5 L, 64,7°C, CHEBI:17790, incolore, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, méthanol, -98°C, 4595, 32,042
62.95€ - 132.00€
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10365710
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/4056/15
1 L Flacon en verre ambré
62.95€
1L
10675112
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/4056/17
2,5 L Flacon en verre ambré
109.00€
2.50L
10674922
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/4056/PB17
2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique
120.00€
2.50L
10532503
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/4056/21
5 L Bidon en aluminium
132.00€
5L
Description
Description
CH4O, numéro CAS-67-56-1, naphte colombien, alcool méthylique, alcool colonial, hydroxyde de méthyle, méthylol, carbinol, naphte pyroxylique, esprit de bois, naphte de bois, alcool de bois, 2,5 L, 64,7°C, CHEBI:17790, incolore, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, méthanol, -98°C, 4595, 32,042
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol, pour HPLC, Fisher Chemical™