Learn More
Méthanol, Extra pur, SLR, Fisher Chemical
41.08€ - 264.00€
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10626652
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/3950/15
1 L Flacon en verre ambré
54.90€
1L
10214490
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/3950/17
2.5 L Flacon en verre ambré
90.30€
2.50L
10164663
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/3950/PC17
2.5 L Flacon en PEHD
73.10€
2.50L
10131720
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/3950/PB17
2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique
41.08€
2.50L
10224490
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/3950/21
5 L Flacon en PEHD
165.00€
5L
10506279
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/3950/FP21
5 L Récipient en plastique
158.00€
5L
10646842
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/3950/25
25 L Boîte métallique
264.00€
25L
10063113
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/3950/PC25
25 L Récipient en plastique
216.00€
25L
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol, Extra pur, SLR, Fisher Chemical