Learn More
Méthanol-d4, pour RMN, 99,6+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Méthanol-d4, CH4O, numéro CAS-811-98-3, méthanol 2h4, perdeutérométhanol, méthane-d3-ol-d, cd3od, trimeuterio deutériooxy méthane, méthyle-d3 alcool-d, tétradeuterométhanol, alcool méthylique-d4, méthanol-d4, méthanol-d4, 99,8 % d, 10 ml, 01, III, 1187, 65,0°C, incolore, 0,8880 g/ml, 99,60 % min.
112.00€ - 379.00€
Identifiants chimiques
CAS | 811-98-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 36.066 |
Numéro MDL | MFCD00044637 |
Clé InChI | OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N |
Synonyme | methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d |
CID PubChem | 71568 |
Nom IUPAC | trideutério(deutériooxy)méthane |
SMILES | CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10297420
|
Thermo Scientific Acros
325360100 |
10 ml | Flacon en verre |
112.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10491111
|
Thermo Scientific Acros
325360500 |
50 ml | Flacon en verre |
379.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMRIdentifiants chimiques
811-98-3 | |
36.066 | |
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N | |
71568 | |
CO |
CH4O | |
MFCD00044637 | |
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d | |
trideutério(deutériooxy)méthane |
Spécification
Methanol-d4 | |
Incolore | |
0,8880 g/ml | |
12°C | |
0,05 % max. (coulométrique) | |
-99.0°C | |
CH4O | |
MFCD00044637 | |
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d | |
CO | |
36.066 | |
36.06 |
Liquide | |
99.6+ atom % D | |
99,60% min | |
1.3262 | |
811-98-3 | |
65.0°C | |
CD3OD | |
01, III, 1187 | |
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N | |
trideutério(deutériooxy)méthane | |
71568 | |
RMN |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Risque avéré d’effets graves pour les organes.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement:
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF exposed: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-378-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Methanol-d4
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
RUO – Research Use Only