Learn More
Méthanol-d4, 99,8 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
30.20€ - 346.00€
Identifiants chimiques
CAS | 811-98-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 36.066 |
Numéro MDL | MFCD00044637 |
Clé InChI | OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N |
Synonyme | methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d |
CID PubChem | 71568 |
Nom IUPAC | trideutério(deutériooxy)méthane |
SMILES | CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11387958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036501.03 |
1 g |
30.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036501.06 |
5 g |
84.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036501.14 |
25 g |
346.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Methyl alcohol-d4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent. It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
811-98-3 | |
36.066 | |
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N | |
71568 | |
CO |
CH4O | |
MFCD00044637 | |
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d | |
trideutério(deutériooxy)méthane |
Spécification
Methanol-d4 | |
Isotopic | |
Doux | |
-98°C | |
CH4O | |
UN1230 | |
It is miscible in water,ethanol,ether,acetone and chloroform. | |
CO | |
36.066 | |
36.07 |
Liquide | |
0,89 g/ml | |
811-98-3 | |
64,7°C | |
MFCD00044637 | |
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d | |
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N | |
trideutério(deutériooxy)méthane | |
71568 | |
99.8% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H300-H310-H330-H370
Liquide et vapeurs très inflammables.
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Risque avéré d’effets graves pour les organes
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P307+P311-P311-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301+H311+H331-H370
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MÉTHANOL
missing translation for 'einecsNumber' : 212-378-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only