Learn More
Méthanol-d4, 100 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
90.95€ - 330.65€
Identifiants chimiques
CAS | 811-98-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 36.066 |
Numéro MDL | MFCD00044637 |
Clé InChI | OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N |
Synonyme | methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d |
CID PubChem | 71568 |
Nom IUPAC | trideutério(deutériooxy)méthane |
SMILES | CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364378
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042320.SA |
2 de chaque |
90.95€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354378
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042320.KV |
10 de chaque |
330.65€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Methanol-d_4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent used primarily in spectroscopic techniques (UV/VIS, NMR, IR).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
811-98-3 | |
36.066 | |
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N | |
71568 | |
CO |
CH4O | |
MFCD00044637 | |
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d | |
trideutério(deutériooxy)méthane |
Spécification
Methanol-d4 | |
Incolore | |
0,89 g/ml | |
Doux | |
811-98-3 | |
64,7°C | |
MFCD00044637 | |
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d | |
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N | |
trideutério(deutériooxy)méthane | |
71568 | |
100% |
Liquide | |
Isotopic | |
11°C (52°F) | |
Ampoules prélimées | |
-98°C | |
CH4O | |
UN1230 | |
Fully miscible in water. | |
CO | |
36.066 | |
36.07 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H300-H310-H330-H370
Liquide et vapeurs très inflammables.
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Cause des dommages aux organes.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P307+P311-P311-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301+H311+H331-H370
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MÉTHANOL
missing translation for 'einecsNumber' : 212-378-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Ambiant
RUO – Research Use Only