Learn More
Methanol, Capillary GC Grade; ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Capillary GC grade,≥99.9%
Identifiants chimiques
CAS | 67-56-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 32.04 |
Numéro MDL | MFCD00004595 |
Clé InChI | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit |
CID PubChem | 887 |
ChEBI | CHEBI:17790 |
Nom IUPAC | Méthanol |
SMILES | CO |
Description
- Pour les applications de CPG en espace de tête
- Conforme aux exigences de USP, Ph. Eur. et ICH
- Testé pour les applications de CPG en espace de tête
- Conditionné sous gaz inerte pour une durée de conservation plus longue
Identifiants chimiques
67-56-1 | |
32.04 | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
887 | |
Méthanol |
CH4O | |
MFCD00004595 | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CHEBI:17790 | |
CO |
Spécification
Methanol | |
67-56-1 | |
0.791g/mL at 25°C, 0.791g/mL at 25°C | |
0.36 | |
725°F | |
Liquide | |
CH4O | |
MFCD00004595 | |
UN1230 | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CO | |
32.04 | |
CHEBI:17790 | |
≥99.9% |
-95°C | |
Incolore | |
64.7°C | |
9°C (48.2°F) | |
Characteristic | |
n20/D 1.329 | |
CH3OH | |
97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C) | |
1098229 | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
Méthanol | |
887 | |
32.04g/mol | |
GC capillaire CHROMASOLV™ |
Sécurité et traitement
P210-P260-P280-P301 + P310-P311
missing translation for 'dotInformation' : classe 3 - PG 2 - Méthanol
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-659-6