Learn More
Méthanol, HPLC BAKER ANALYZED, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
EcoTainer Metal Safety Can
Verre
Description
Les réactifs HPLC BAKER ANALYZED sont un groupe de solvants, de sels tampons et de modificateurs de phase mobile de haute pureté à utiliser dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de recherche et de contrôle de la qualité, notamment la chromatographie en phase liquide haute performance, la chromatographie par perméation de gel et l’analyse spectrophotométrique UV.
- Le réétalonnage ou les réglages dus aux changements de lot sont minimisés pour obtenir les performances optimales des instruments sensibles
- Fonds faibles exempts de pics étrangers
- Faible absorbance UV dans les plages critiques - assurée par des tests d’absorbance UV à divers points et par des tests d’élution par gradient
- Tests de fluorescence pour détecter les impuretés à l’état de traces pouvant provoquer des interférences
- Tests de fonctionnalité pour : dosage, eau, résidus minimaux après évaporation, absorbance UV et fluorescence dans des plages critiques
- Homogénéité de lot à lot, avec une analyse de lot réelle sur l’étiquette
- Options d’emballage innovantes pour garantir la qualité des solvants au point d’utilisation
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methanol |
Point de fusion | -97.8°C |
Absorbance | Max. 0.30 at 225nm, Max. 0.10 at 240nm, Max. 0.01 at 265nm |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.79 g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 64°C |
Quantité | 2.5 L |
Limite d’explosion | 6 - 36 Vol % |
Point d’éclair | 11°C |
Température d’allumage | 240°C |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Alcool Méthylique
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.