Learn More
Méthanol, qualité HPLC avancée pour l’analyse des gradients HPLC, Fisher Chemical
36.98€ - 84.80€
Identifiants chimiques
CAS | 67-56-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 32.04 |
Numéro MDL | MFCD00004595 |
Clé InChI | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit |
CID PubChem | 887 |
ChEBI | CHEBI:17790 |
Nom IUPAC | methanol |
SMILES | CO |
Description
Identifiants chimiques
67-56-1 | |
32.04 | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
887 | |
methanol |
CH4O | |
MFCD00004595 | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CHEBI:17790 | |
CO |
Spécification
-98°C | |
Incolore | |
Flacon en verre revêtu de plastique | |
CH4O | |
128 hPa at 20°C | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CO | |
32.04 | |
CHEBI:17790 |
67-56-1 | |
64.7°C | |
Liquide | |
MFCD00004595 | |
0.55cp at 20°C | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
methanol | |
887 | |
32.04g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.