Learn More
Méthanol, ACS, qualité spectrophotométrique, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Qualité spectrophotométrique ACS,  ≥ 99,9%
37.35€ - 859.62€
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15691460
FDS Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
154903-500ML
500 mL Flacon en verre N/A N/A N/A
15651460
FDS Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
154903-1L
1 L Flacon en verre
131.05€
1L
15671460
Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
154903-2L
2 L Flacon en verre N/A N/A N/A
15681460
FDS Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
154903-4X2L
4 x 2 L Flacon en verre
859.62€
4 pièces
Description
Description
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P280-P302 + P352 + P312-P304 + P340 + P312-P370 + P378-P403 + P235
H225-H301 + H311 + H331-H370
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Methanol
missing translation for 'einecsNumber' : 200-659-6
missing translation for 'rtecsNumber' : PC1400000
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol, ACS, qualité spectrophotométrique, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™