Learn More
Méthanol, 99,8 %, pour usage électronique, sans résidus, Thermo Scientific Chemicals
43.50€ - 73.90€
Identifiants chimiques
CAS | 67-56-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 32.04 |
Numéro MDL | MFCD00004595 |
Clé InChI | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit |
CID PubChem | 887 |
ChEBI | CHEBI:17790 |
Nom IUPAC | Méthanol |
SMILES | CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10133101
|
Thermo Scientific Acros
327900010 |
1 L | Bouteille en verre |
43.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11359896
|
Thermo Scientific Acros
327900025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
73.90€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour un usage électroniqueIdentifiants chimiques
67-56-1 | |
32.04 | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
887 | |
Méthanol |
CH4O | |
MFCD00004595 | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CHEBI:17790 | |
CO |
Spécification
Methanol | |
Residue Free | |
0.7910g/mL | |
12°C | |
1.3280 to 1.3300 | |
0.0005% max. | |
CH4O | |
MFCD00004595 | |
01, IV, 1227 | |
11,322; 13,337 | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
Méthanol | |
887 | |
32.04 | |
Électronique |
-98.0°C | |
67-56-1 | |
64.7°C | |
Liquide | |
99.8% | |
0.791 | |
CH3OH | |
0.55 mPa.s (20°C) | |
0.1% max. (Coulometric) | |
15, 6029 | |
Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents | |
CO | |
32.04 | |
CHEBI:17790 | |
99.8% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Risque avéré d’effets graves pour les organes.
Liquide et vapeurs hautement inflammables.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-659-6
missing translation for 'rtecsNumber' : PC1400000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methanol
RUO – Research Use Only