Learn More
Méthanol, + de 99,8 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10668323
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Tambour métallique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98.0°C
Densité 0.7910g/mL
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 25 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3280 to 1.3300
Plage de pourcentage du dosage 99.8+%
Résidus après évaporation 0.001% max.
Gravité spécifique 0.791
Acide titrable 0.0003 meq/g max.
Formule linéaire CH3OH
Base titrable 0.0002 meq/g max.
Tension de vapeur Vapor Pressure: 128hPa at 20°C
Viscosité 0.55 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 1227
Eau 0.1% max. (K.F.)
Fieser 11,322; 13,337
Merck Index 15, 6029
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.