Learn More
Chlorure de méthanesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
22.81€ - 46.43€
Identifiants chimiques
CAS | 124-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3ClO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.54 |
Numéro MDL | MFCD00007454 |
Clé InChI | QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mesyl chloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfochloride, methanesulphonyl chloride, chloro methyl sulfone, methanesulfuryl chloride, methanesulfonic acid chloride, methyl sulfonyl chloride, chloromethyl sulfone, mesylchloride |
CID PubChem | 31297 |
Nom IUPAC | Chlorure de méthanesulfonyle |
SMILES | CS(Cl)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11660212
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13383.22 |
100 g |
22.81€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11491930
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13383.36 |
500 g |
46.43€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Methanesulfonyl chloride is used as a reagent for conversion of alcohols to mesylate esters such as methanesulfonate, which is an intermediate in substitution reactions, elimination reactions, reductions, and rearrangement reactions viz. Beckmann rearrangement. It is an electrophile and acts as a source of CH3SO2+ group. It is also used to prepare beta-chloro sulfones, methanesulfonamide and heterocyclic compounds containing five membered sultones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de méthanesulfonyl est utilisé comme réactif pour la conversion des alcools en esters de mésylate tels que le méthanesulfonate, qui est un intermédiaire dans les réactions de substitution, les réactions d’élimination, les réductions et les réactions de réarrangement, à savoir le réarrangement de Beckmann. Il s’agit d’un électrophile et il sert de source au groupe de CH3SO2+. Il est également utilisé pour préparer des bêta-chloro sulfones, des méthanesulfonamides et des composés hétérocycliques contenant des sultones à cinq chaînons.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther et des solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants et les alcools. C’est un agent lacrymogène qui réagit avec l’eau.
Identifiants chimiques
124-63-0 | |
114.54 | |
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N | |
31297 | |
CS(Cl)(=O)=O |
CH3ClO2S | |
MFCD00007454 | |
mesyl chloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfochloride, methanesulphonyl chloride, chloro methyl sulfone, methanesulfuryl chloride, methanesulfonic acid chloride, methyl sulfonyl chloride, chloromethyl sulfone, mesylchloride | |
Chlorure de méthanesulfonyle |
Spécification
Methanesulfonyl Chloride | |
°C to 33°C | |
161°C | |
98% | |
1.452 | |
UN3246 | |
Moisture sensitive | |
mesyl chloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfochloride, methanesulphonyl chloride, chloro methyl sulfone, methanesulfuryl chloride, methanesulfonic acid chloride, methyl sulfonyl chloride, chloromethyl sulfone, mesylchloride | |
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de méthanesulfonyle | |
31297 | |
98% |
124-63-0 | |
1.477 | |
97°C (206°F) | |
CH3ClO2S | |
MFCD00007454 | |
506297 | |
14,5955 | |
Miscible with alcohol,ether and organic solvents. Immiscible with water. | |
CS(Cl)(=O)=O | |
114.54 | |
114.55 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H314-H318
P234-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H301+H311-H314-H317-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE DE MÉTHANESULFONYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 204-706-1
missing translation for 'rtecsNumber' : PB2790000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : Sensible à l’humidité
Recommended Storage : Température ambiante
- Methanesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Methanesulfonyl chloride
RUO – Research Use Only