Learn More
Acide méthanesulfonique, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
35.78€ - 654.26€
Identifiants chimiques
CAS | 75-75-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CH4O3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.1 |
Numéro MDL | MFCD00007518 |
Clé InChI | AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane |
CID PubChem | 6395 |
ChEBI | CHEBI:27376 |
Nom IUPAC | Acide méthanesulfonique |
SMILES | CS(=O)(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10336910
|
Thermo Scientific Acros
125610050 |
5 mL | Flacon en verre |
35.78€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10346910
|
Thermo Scientific Acros
125612500 |
250 mL | Flacon en verre |
91.96€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10765581
|
Thermo Scientific Acros
125610010 |
1 L | Flacon en verre |
211.05€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10002923
|
Thermo Scientific Acros
125610051 |
5 L | Récipient en plastique |
654.26€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-75-2 | |
96.1 | |
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N | |
6395 | |
Acide méthanesulfonique |
CH4O3S | |
MFCD00007518 | |
methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane | |
CHEBI:27376 | |
CS(=O)(=O)O |
Spécification
Methanesulfonic acid | |
19.0°C | |
167.0°C (10.0 mmHg) | |
Authentique | |
CH4O3S | |
1.4252 to 1.4315 | |
04, 4 | |
15, 6026 | |
methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane | |
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N | |
Acide méthanesulfonique | |
6395 | |
11.6 mPa.s (25°C) | |
99% | |
Liquide |
75-75-2 | |
1.4810g/mL | |
189°C | |
99% | |
CH3SO3H | |
MFCD00007518 | |
01,666; 02,270; 04,326; 10,256; 11,321; 12,212; 13,176 | |
1.481 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and ethanol, insoluble in hexane and methylcyclopentane, 1.50wt% benzene -0.23wt% 0-chlorotoluene (26-28°C), 0.38wt% toluene -0.47wt% ethyl disulfide (26-28°C) | |
CS(=O)(=O)O | |
96.1 | |
CHEBI:27376 | |
96.1 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut être corrosif pour les métaux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-898-6