Learn More
Méthamidophos, Honeywell Fluka™
Marque: Honeywell Fluka R1771-100MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Methamidophos | |
≤ 100% | |
O,S-Dimethyl phosphoramidothioate | |
44°C | |
100 mg |
10265-92-6 | |
8137714 | |
141.13 g/mol | |
Incolore |