Learn More
Chlorure de méthacryloyle, 97 %, stab.
269.00€
Identifiants chimiques
CAS | 920-46-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.533 |
Numéro MDL | MFCD00000716 |
Clé InChI | VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride |
CID PubChem | 13528 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2-méthylprop-2-énoyl |
SMILES | CC(=C)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11476820
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14511.36 |
500 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de méthacryloyle est utilisé dans la préparation de matériaux polymériques. Il réagit avec la L-histidine et forme un monomère fonctionnel. Il est également utilisé pour préparer le monomère 2-méthacrylamido-caprolactame, et les monomères dʼamide par amidation.
Solubilité
Miscible avec les alcools, les éthers et les solvants organiques. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les bases fortes.
Identifiants chimiques
920-46-7 | |
104.533 | |
VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N | |
13528 | |
CC(=C)C(=O)Cl |
C4H5ClO | |
MFCD00000716 | |
methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride | |
Chlorure de 2-méthylprop-2-énoyl |
Spécification
Methacryloyl chloride | |
920-46-7 | |
1.07 | |
2°C (35°F) | |
C4H5ClO | |
MFCD00000716 | |
878175 | |
methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride | |
VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 2-méthylprop-2-énoyl | |
13528 | |
97% |
stabilized | |
-60°C | |
95°C to 96°C | |
Acrid | |
1.444 | |
UN3488 | |
Moisture sensitive | |
Miscible with alcohols,ethers and organic solvents. Slightly miscible with water. | |
CC(=C)C(=O)Cl | |
104.533 | |
104.54 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H330-H314-H318-H302
Highly flammable liquid and vapor.
Fatal if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: I; Proper Shipping Name: TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-058-9
missing translation for 'rtecsNumber' : OZ5791000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only