Learn More
Acide méthacrylique, 99,5 %, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
4 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methacrylic acid |
Note relative au nom | Stabilized |
Point de fusion | 16.0°C |
Densité | 1.0100g/mL |
Point d’ébullition | 163.0°C |
Point d’éclair | 65°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99.4% min. (GC) |
Conditionnement | Tambour métallique |
Formule moléculaire | C4H6O2 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methacrylic acid, stabilized
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.